Stampa…
2-Methylpropane-2-sulphinamide 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butylsulphinamide
OR301075-100G OR301075-25G
APOSOR301075-100GEA 84.4 EUR
APOSOR301075-100G APOSOR301075-25G
2-Methylpropane-2-sulphinamide 99%
2-Methylpropane-2-sulphinamide
Formula: C₄H₁₁NOS
Peso molecolare: 121,20 g/mol
Punto di fusione: 97…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01863616
CAS Number: 146374-27-8