Stampa…
2-Methylmorpholine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301073-1G OR301073-250MG
APOSOR301073-1GEA 98.9 EUR
APOSOR301073-1G APOSOR301073-250MG
2-Methylmorpholine
2-Methylmorpholine
Formula: C₅H₁₁NO
Peso molecolare: 101,1469 g/mol
Punto di ebollizione: 136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08444368
CAS Number: 27550-90-9
UN: 1993
ADR: 3,III