Stampa…
Cloruro di 2,3-dimetilbenzoile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR30107-25G OR30107-5G OR30107-1G
APOSOR30107-25GEA 328 EUR
APOSOR30107-25G APOSOR30107-5G APOSOR30107-1G
Cloruro di 2,3-dimetilbenzoile
Cloruro di 2,3-dimetilbenzoile
Formula: C₉H₉ClO
Punto di ebollizione: 122…124 °C
Punto di fusione: 2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045217
CAS Number: 21900-46-9
UN: 3265
ADR: 8,II