Stampa…
2-Bromo-p-anisaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
OR301068-25G OR301068-100G OR301068-5G
APOSOR301068-25GEA 84.4 EUR
APOSOR301068-25G APOSOR301068-100G APOSOR301068-5G
2-Bromo-p-anisaldehyde 98%
2-Bromo-p-anisaldehyde
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09788636
CAS Number: 43192-31-0