Stampa…
2,4-Dichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301065-1G OR301065-25G OR301065-5G
APOSOR301065-1GEA 58.2 EUR
APOSOR301065-1G APOSOR301065-25G APOSOR301065-5G
2,4-Dichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₆H₃Cl₂N₃
Peso molecolare: 188,0141 g/mol
Punto di fusione: 229…231 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059281
CAS Number: 63200-54-4