Stampa…
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301064-5G OR301064-1G OR301064-10G
APOSOR301064-5GEA 36.4 EUR
APOSOR301064-5G APOSOR301064-1G APOSOR301064-10G
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Formula: C₁₂H₈N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015430
CAS Number: 6813-38-3