Stampa…
1-Bromo-2-chloro-3-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301062-1G OR301062-5G
APOSOR301062-1GEA 50.2 EUR
APOSOR301062-1G APOSOR301062-5G
1-Bromo-2-chloro-3-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-3-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08277301
CAS Number: 3970-37-4