Stampa…
4-Iodobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR30106-100G OR30106-25G
APOSOR30106-100GEA 532 EUR
APOSOR30106-100G APOSOR30106-25G
4-Iodobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Iodobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₄ClIO₂S
Punto di fusione: 79…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007441
CAS Number: 98-61-3
EINECS: 202-686-9
UN: 3261
ADR: 8,II