Stampa…
3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301055-1G OR301055-25G OR301055-5G
APOSOR301055-1GEA 21.9 EUR
APOSOR301055-1G APOSOR301055-25G APOSOR301055-5G
3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₃
Punto di fusione: 88…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00182975
CAS Number: 6100-74-9