Stampa…
1,3-Dimethylimidazolium iodide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301041-5G OR301041-25G
APOSOR301041-5GEA 21.9 EUR
APOSOR301041-5G APOSOR301041-25G
1,3-Dimethylimidazolium iodide
1,3-Dimethylimidazolium iodide
Formula: C₅H₉IN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159685
CAS Number: 4333-62-4