Stampa…
4-Cbz-aminopiperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Benzyloxycarbonylaminopiperidine, 4-Cbz-Aminopiperidine
OR301035-1G OR301035-5G OR301035-10G
APOSOR301035-1GEA 78.6 EUR
APOSOR301035-1G APOSOR301035-5G APOSOR301035-10G
4-Cbz-aminopiperidine
4-Cbz-aminopiperidine
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 234,2942 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038571
CAS Number: 182223-54-7