Stampa…
3-Aminocyclohexanol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR301031-1G OR301031-5G OR301031-25G
APOSOR301031-1GEA 65.5 EUR
APOSOR301031-1G APOSOR301031-5G APOSOR301031-25G
3-Aminocyclohexanol
3-Aminocyclohexanol
Formula: C6H13NO
Peso molecolare: 115,1700 g/mol
Punto di ebollizione: 118…122 °C/13mmHg
Punto di fusione: 64…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03790923
CAS Number: 6850-39-1