Stampa…
3-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301029-5G OR301029-100G OR301029-25G
APOSOR301029-5GEA 116 EUR
APOSOR301029-5G APOSOR301029-100G APOSOR301029-25G
3-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine 97%
3-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112511
CAS Number: 55404-31-4