Stampa…
3-(Aminomethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Cyanobenzylamine
OR301027-1G OR301027-5G
APOSOR301027-1GEA 121 EUR
APOSOR301027-1G APOSOR301027-5G
3-(Aminomethyl)benzonitrile 98%
3-(Aminomethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,1600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797832
CAS Number: 10406-24-3
UN: 2735
ADR: 8,III