Stampa…
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Hydroxy-7-azaindole
OR301023-25G OR301023-5G OR301023-1G
APOSOR301023-25GEA 188 EUR
APOSOR301023-25G APOSOR301023-5G APOSOR301023-1G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol 97%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ol
Formula: C₇H₆N₂O
Peso molecolare: 134,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08272242
CAS Number: 98549-88-3