1-Benzyl-3-pyrrolidinone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₃NO Punto di ebollizione: 77…78 °C/0,01mmHg Densità: 1,091 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005342 CAS Number: 775-16-6 EINECS: 212-274-0 |