Stampa…
Methyl-6-chloropyrazine-2-carboxylate 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 6-chloropyrazine-2-carboxylate
OR301016-5G OR301016-25G
APOSOR301016-5GEA 93.1 EUR
APOSOR301016-5G APOSOR301016-25G
Methyl-6-chloropyrazine-2-carboxylate 97+%
Methyl-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 172,57 g/mol
Punto di fusione: 40…45 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10686598
CAS Number: 23611-75-8