Stampa…
3-Bromo-o-cresol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-2-methylphenol
OR301014-5G OR301014-1G OR301014-25G
APOSOR301014-5GEA 177 EUR
APOSOR301014-5G APOSOR301014-1G APOSOR301014-25G
3-Bromo-o-cresol
3-Bromo-o-cresol
Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187,0339 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100990
CAS Number: 7766-23-6