Stampa…
3-Bromo-2-methylanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-methoxy-2-methylbenzene
OR301007-1G OR301007-5G
APOSOR301007-1GEA 56.8 EUR
APOSOR301007-1G APOSOR301007-5G
3-Bromo-2-methylanisole
3-Bromo-2-methylanisole
Formula: C₈H₉BrO
Peso molecolare: 201,0605 g/mol
Punto di ebollizione: 115…116 °C/20mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11100991
CAS Number: 31804-36-1