Stampa…
4-Bromo-2-benzofuran-1[3H]-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromophthalide
OR301006-1G OR301006-250MG
APOSOR301006-1GEA 133 EUR
APOSOR301006-1G APOSOR301006-250MG
4-Bromo-2-benzofuran-1[3H]-one 97%
4-Bromo-2-benzofuran-1[3H]-one
Formula: C₈H₅BrO₂
Peso molecolare: 213,03 g/mol
Punto di ebollizione: 378 °C
Punto di fusione: 98…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06412577
CAS Number: 102308-43-0