Stampa…
2-Amino-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3010-5G OR3010-25G
APOSOR3010-5GEA 37.3 EUR
APOSOR3010-5G APOSOR3010-25G
2-Amino-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
2-Amino-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₇BN₂O₂
Punto di fusione: 131…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663837
CAS Number: 827614-64-2