Stampa…
1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300927-1G OR300927-5G OR300927-10G
APOSOR300927-1GEA 139 EUR
APOSOR300927-1G APOSOR300927-5G APOSOR300927-10G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₅NO₅
Peso molecolare: 229,2298 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02668169
CAS Number: 876317-19-0