Stampa…
2-Chlorobenzo[d]thiazol-6-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR300915-1G OR300915-5G
APOSOR300915-1GEA 289 EUR
APOSOR300915-1G APOSOR300915-5G
2-Chlorobenzo[d]thiazol-6-amine 97%
2-Chlorobenzo[d]thiazol-6-amine
Formula: C₇H₅ClN₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276901
CAS Number: 2406-90-8