Stampa…
3,5-Dichlorobenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR30090-1G OR30090-25G OR30090-5G
APOSOR30090-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30090-1G APOSOR30090-25G APOSOR30090-5G
3,5-Dichlorobenzylamine 98%
3,5-Dichlorobenzylamine
Formula: C₇H₇Cl₂N
Punto di ebollizione: 141…144 °C/15mmHg
Densità: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052681
CAS Number: 39989-43-0
UN: 2735
ADR: 8,III