Stampa…
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30086-1G OR30086-250MG
APOSOR30086-1GEA 34.8 EUR
APOSOR30086-1G APOSOR30086-250MG
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₉NO
Punto di ebollizione: 116…118 °C/0,5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052461
CAS Number: 69395-13-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III