Stampa…
2,3-Dimethylbenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR30085-1G OR30085-5G OR30085-25G
APOSOR30085-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30085-1G APOSOR30085-5G APOSOR30085-25G
2,3-Dimethylbenzylamine 98%
2,3-Dimethylbenzylamine
Formula: C₉H₁₃N
Punto di ebollizione: 118…120 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052680
CAS Number: 51586-20-0
UN: 2735
ADR: 8,III