Stampa…
3-Iodo-o-xylene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30083-25G OR30083-5G
APOSOR30083-25GEA 24.4 EUR
APOSOR30083-25G APOSOR30083-5G
3-Iodo-o-xylene
3-Iodo-o-xylene
Formula: C₈H₉I
Punto di ebollizione: 98…100 °C/15mmHg
Densità: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00041437
CAS Number: 31599-60-7