Stampa…
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300791-1G OR300791-5G
APOSOR300791-1GEA 33 EUR
APOSOR300791-1G APOSOR300791-5G
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Formula: C₉H₉N₃
Punto di fusione: 176…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01693715
CAS Number: 5591-70-8