Piperidine-1-carboxamidinium acetate
Fornitore: Apollo Scientific
OR300780-1G
OR300780-250MG
OR300780-500MG
APOSOR300780-1GEA
157
EUR
APOSOR300780-1G
APOSOR300780-250MG
APOSOR300780-500MG
Piperidine-1-carboxamidinium acetate
Piperidine-1-carboxamidinium acetate
Formula:
C₈H₁₇N₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09864982 CAS Number: 92658-58-7 |