5-Amino-2-chlorobenzothiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR300771-1G
OR300771-250MG
OR300771-5G
APOSOR300771-1GEA
154
EUR
APOSOR300771-1G
APOSOR300771-250MG
APOSOR300771-5G
5-Amino-2-chlorobenzothiazole 98%
5-Amino-2-chlorobenzothiazole
Formula:
C₇H₅ClN₂S Peso molecolare: 184,6460 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11040282 CAS Number: 80945-82-0 |