Stampa…
1-tert-Butyloxycarbonylpiperazine-4-acetonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 4-(cyanomethyl)piperazine-1-carboxylate
OR300770-1G OR300770-5G
APOSOR300770-1GEA 68.4 EUR
APOSOR300770-1G APOSOR300770-5G
1-tert-Butyloxycarbonylpiperazine-4-acetonitrile 96%
1-tert-Butyloxycarbonylpiperazine-4-acetonitrile
Formula: C₁₁H₁₉N₃O₂
Peso molecolare: 225,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06795916
CAS Number: 77290-31-4