Stampa…
3-Methoxybenzamidoxime
Fornitore: Apollo Scientific
OR300766-1G OR300766-250MG OR300766-5G
APOSOR300766-1GEA 147 EUR
APOSOR300766-1G APOSOR300766-250MG APOSOR300766-5G
3-Methoxybenzamidoxime
3-Methoxybenzamidoxime
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07161438
CAS Number: 73647-50-4