Stampa…
4-(Hydroxymethyl)-1-phenylpyrrolidin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR300760-1G OR300760-250MG OR300760-500MG
APOSOR300760-1GEA 142 EUR
APOSOR300760-1G APOSOR300760-250MG APOSOR300760-500MG
4-(Hydroxymethyl)-1-phenylpyrrolidin-2-one
4-(Hydroxymethyl)-1-phenylpyrrolidin-2-one
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Peso molecolare: 191,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09055223
CAS Number: 64320-90-7