Stampa…
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR300750-25G OR300750-5G
APOSOR300750-25GEA 401 EUR
APOSOR300750-25G APOSOR300750-5G
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde 98%
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃Cl₃O
Peso molecolare: 209,46 g/mol
Punto di fusione: 75…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010860
CAS Number: 56961-75-2
UN: 1759
ADR: 8,II