Stampa…
Methyl-1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 1-Methyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate
OR300749-1G OR300749-5G
APOSOR300749-1GEA 69.8 EUR
APOSOR300749-1G APOSOR300749-5G
Methyl-1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Methyl-1-methyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formula: C₇H₁₁NO₃
Peso molecolare: 157,169 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015898
CAS Number: 59857-86-2