Stampa…
(4-tert-Butylphenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-tert-Butylbenzylsulphonyl chloride
OR300728-1G OR300728-5G
APOSOR300728-1GEA 94.5 EUR
APOSOR300728-1G APOSOR300728-5G
(4-tert-Butylphenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(4-tert-Butylphenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₁₁H₁₅ClO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115413
CAS Number: 519056-61-2
UN: 3265
ADR: 8,II