Stampa…
4-Nitro-1-isoindolinone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Nitroisoindolin-1-one
OR300701-1G OR300701-250MG OR300701-5G
APOSOR300701-1GEA 109 EUR
APOSOR300701-1G APOSOR300701-250MG APOSOR300701-5G
4-Nitro-1-isoindolinone 98%
4-Nitro-1-isoindolinone
Formula: C₈H₆N₂O₃
Peso molecolare: 178.15 g/mol
Punto di fusione: 225…230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09701290
CAS Number: 366452-97-3