Stampa…
tert-Butyl-4-(3-hydroxypropyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 4-(3-hydroxypropyl)piperidine-1-carboxylate, 4-(3-Hydroxyprop-1-yl)piperidine, N-BOC protected, tert-Butyl 4-(3-hydroxypropyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
OR30070-1G OR30070-250MG
APOSOR30070-1GEA 90.2 EUR
APOSOR30070-1G APOSOR30070-250MG
tert-Butyl-4-(3-hydroxypropyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-4-(3-hydroxypropyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formula: C₁₃H₂₅NO₃
Peso molecolare: 243,35 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02677712
CAS Number: 156185-63-6