Stampa…
6-Hydroxymethylnicotinic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 6-(hydroxymethyl)pyridine-3-carboxylate
OR300696-1G OR300696-500MG OR300696-5G
APOSOR300696-1GEA 0 EUR
APOSOR300696-1G APOSOR300696-500MG APOSOR300696-5G
6-Hydroxymethylnicotinic acid ethyl ester
6-Hydroxymethylnicotinic acid ethyl ester
Formula: C₉H₁₁NO₃
Peso molecolare: 181,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12131130
CAS Number: 35005-81-3