Stampa…
5-(4-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Fornitore: Apollo Scientific
OR300683-1G OR300683-250MG OR300683-500MG OR300683-5G
APOSOR300683-1GEA 288 EUR
APOSOR300683-1G APOSOR300683-250MG APOSOR300683-500MG APOSOR300683-5G
5-(4-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(4-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formula: C₁₂H₁₁BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03844400
CAS Number: 239132-48-0