Stampa…
2-Aminobenzothiazole-6-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300670-1G OR300670-10G OR300670-5G
APOSOR300670-1GEA 135 EUR
APOSOR300670-1G APOSOR300670-10G APOSOR300670-5G
2-Aminobenzothiazole-6-carbonitrile
2-Aminobenzothiazole-6-carbonitrile
Formula: C₈H₅N₃S
Peso molecolare: 175,2104 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02664359
CAS Number: 19759-66-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III