Stampa…
4-Chloropyridine-2-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR300669-1G OR300669-5G OR300669-25G
APOSOR300669-1GEA 14.7 EUR
APOSOR300669-1G APOSOR300669-5G APOSOR300669-25G
4-Chloropyridine-2-carbonitrile 98%
4-Chloropyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₃ClN₂
Peso molecolare: 138,5500 g/mol
Punto di fusione: 81…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06009833
CAS Number: 19235-89-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III