Stampa…
6-Nitro-o-anisidine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methoxy-6-nitrophenylamine, 2-Methoxy-6-nitroaniline
OR300658-1G OR300658-5G
APOSOR300658-1GEA 14.7 EUR
APOSOR300658-1G APOSOR300658-5G
6-Nitro-o-anisidine
6-Nitro-o-anisidine
Formula: C₇H₈N₂O₃
Peso molecolare: 168,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01930197
CAS Number: 16554-45-3