Stampa…
tert-Butyl-2-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 2-formylpiperidine-1-carboxylate, 1-tert-Butoxycarbonylpiperidine-2-carboxaldehyde
OR300652-100G OR300652-25G OR300652-5G
APOSOR300652-100GEA 709 EUR
APOSOR300652-100G APOSOR300652-25G APOSOR300652-5G
tert-Butyl-2-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-formylpiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₉NO₃
Peso molecolare: 213,2700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179021
CAS Number: 157634-02-1