Stampa…
Morpholin-4-yl(phenyl)acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR300647-1G OR300647-250MG OR300647-5G OR300647-10G OR300647-25G
APOSOR300647-1GEA 65.5 EUR
APOSOR300647-1G APOSOR300647-250MG APOSOR300647-5G APOSOR300647-10G APOSOR300647-25G
Morpholin-4-yl(phenyl)acetonitrile
Morpholin-4-yl(phenyl)acetonitrile
Formula: C₁₂H₁₄N₂O
Peso molecolare: 202,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014619
CAS Number: 15190-10-0