Isoxazol-5-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Aminoisoxazole, Isoxazol-5-amine
Formula:
C₃H₄N₂O Peso molecolare: 84.08 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00128192 CAS Number: 14678-05-8 |