Stampa…
7-Bromobenzo[b]thiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300641-1G OR300641-5G
APOSOR300641-1GEA 24.4 EUR
APOSOR300641-1G APOSOR300641-5G
7-Bromobenzo[b]thiophene
7-Bromobenzo[b]thiophene
Formula: C₈H₅BrS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06657729
CAS Number: 1423-61-6