Stampa…

3,5-Dibromopyridin-4-ol

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 3,5-Dibromo-4-hydroxypyridine

OR300639-1G OR300639-5G
APOSOR300639-1GEA 61.1 EUR
APOSOR300639-1G APOSOR300639-5G
3,5-Dibromopyridin-4-ol
3,5-Dibromopyridin-4-ol
Formula: C5H3Br2NO
Peso molecolare: 252,8914 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082969
CAS Number: 25813-25-6

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR