1H-Pyrazol-5-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR300636-1G
OR300636-5G
APOSOR300636-1GEA
21.9
EUR
APOSOR300636-1G
APOSOR300636-5G
1H-Pyrazol-5-ol 97%
1H-Pyrazol-5-ol
Formula:
C₃H₄N₂O Punto di fusione: 169…179 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11227225 CAS Number: 60456-93-1 |