Stampa…
Ethyl-4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300631-1G OR300631-250MG
APOSOR300631-1GEA 169 EUR
APOSOR300631-1G APOSOR300631-250MG
Ethyl-4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate
Ethyl-4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate
Formula: C₈H₁₂O₃S
Punto di ebollizione: 97…99 °C/0,1mmHg
Punto di fusione: 58…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040797
CAS Number: 1198-44-3